Learn More
Norme D des éléments cibles oraux ICH/USP : Cr @ 11 000 ; Sn @ 6000; Cu, Mo à 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/mL dans 5 % HNO3/tr. HF, VHG™
Description
Norme D des éléments cibles oraux ICH/USP : Cr @ 11 000 ; Sn @ 6000; Cu, Mo à 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/mL dans 5 % HNO3/tr. HF
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL |