Learn More
Memmert™ Incubateur à CO2 ICO
Code produit. 15578675 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
56 L
107 L
156 L
241 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15578675
Marque: Memmert™ ICO150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour l’incubation avec CO2, biosynthèse et incubation de cellules en laboratoire.
Stérile, sûr et fiable : autant de caractéristiques qui décrivent l’incubateur à CO2 ICO Memmert à usage industriel.
  • Tailles des modèles : 50, 105, 150, 240
  • Plage de réglage de la température : +18°C à +50°C
  • Plages de réglage de l’O2 : 0 à 20 %
  • Plages de réglage de l’humidité : 40 à 97 % HR (avec option K7)
  • Plages de réglage de l’O2 : 1 à 20 % (avec option T6)
  • 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Répartition parfaite de la température, de l’humidité et du CO2
  • Stabilité longue durée et précision répétitive
  • La chambre intérieure, y compris toutes les installations et tous les capteurs, peut être stérilisée à +180°C avec un programme de 60 minutes
  • Alarme visuelle et acoustique et notification d’alarme sur téléphones portables en cas de dépassement des plages de température, de CO2, d’O2 ou d’humidité réglables individuellement
  • ControlCOCKPIT par batterie tampon : L’affichage, l’enregistrement et le contrôle du CO2 sont entièrement fonctionnels même en cas de coupure de courant
  • Enregistrement des données de température, de CO2, d’O2, d’humidité et de temps d’ouverture des portes sans échec et conforme à la FDA
  • Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), CO2, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / d’hiver
Le contrôle de l’humidité actif garantit des temps de récupération courts après l’ouverture de la porte et minimise la vaporisation à l’intérieur. En plus du chauffage de l’intérieur des six côtés et de la porte en verre intérieure chauffée, il offre une protection maximale pour les cultures cellulaires et tissulaires et évite la formation dangereuse de condensation. La ventilation de la chambre sans turbulence garantit une atmosphère constante et uniforme.
Spécification
Types d’alarme Optique et acoustique
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Type de contrôleur TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution
Capacité (métrique) 156 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Nbre d’étagères 2
Contrôle de l’oxygène 1 à 20 %
Humidité relative 40 à 97%
Plage de températures (métrique) 18°C à 50°C
Type Incubateur CO2
Temps de désinfection 60 min
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Matériau de l’étagère Acier inoxydable perforé
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 700 mm
Dimensions (L x l x H) 591 x 719 x 1066 mm
Poids à l’expédition (métrique) 116 kg
Poids (métrique) 90 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz