Learn More
Memmert™ Incubateur à CO2 ICO
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
Stérile, sûr et fiable : autant de caractéristiques qui décrivent l’incubateur à CO2 ICO Memmert à usage industriel.
- Tailles des modèles : 50, 105, 150, 240
- Plage de réglage de la température : +18°C à +50°C
- Plages de réglage de l’O2 : 0 à 20 %
- Plages de réglage de l’humidité : 40 à 97 % HR (avec option K7)
- Plages de réglage de l’O2 : 1 à 20 % (avec option T6)
- 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Répartition parfaite de la température, de l’humidité et du CO2
- Stabilité longue durée et précision répétitive
- La chambre intérieure, y compris toutes les installations et tous les capteurs, peut être stérilisée à +180°C avec un programme de 60 minutes
- Alarme visuelle et acoustique et notification d’alarme sur téléphones portables en cas de dépassement des plages de température, de CO2, d’O2 ou d’humidité réglables individuellement
- ControlCOCKPIT par batterie tampon : L’affichage, l’enregistrement et le contrôle du CO2 sont entièrement fonctionnels même en cas de coupure de courant
- Enregistrement des données de température, de CO2, d’O2, d’humidité et de temps d’ouverture des portes sans échec et conforme à la FDA
- Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), CO2, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / d’hiver
Le contrôle de l’humidité actif garantit des temps de récupération courts après l’ouverture de la porte et minimise la vaporisation à l’intérieur. En plus du chauffage de l’intérieur des six côtés et de la porte en verre intérieure chauffée, il offre une protection maximale pour les cultures cellulaires et tissulaires et évite la formation dangereuse de condensation. La ventilation de la chambre sans turbulence garantit une atmosphère constante et uniforme.
Spécification
Spécification
| Types d’alarme | Optique et acoustique |
| Capacité (métrique) d’étagère | 15 kg |
| Type de contrôleur | TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution |
| Capacité (métrique) | 107 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Matériau | Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Contrôle de l’oxygène | 1 à 20 % |
| Afficher plus |