missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200099400
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16486338

Marque: Medchem Express HY15164

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM; also inhibits mutant EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRT790M and EGFRL861Q.

Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM

Spécification

Nom chimique ou matériau Icotinib Hydrochloride
CAS 1204313-51-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22ClN3O4
Quantité 10 mg
Synonyme BPI-2009H
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 427.88
Poids de la formule 427.88
Pourcentage de pureté 99.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis