Learn More
Solution ICP-AES CRQL 1 : Être, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10 ; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni à 40 ans ; Co, V à 50 ; Sb, Zn à 60 ; Fe à 100 ; Al, Ba @ 200 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. Acide tartrique, VHG™
Code produit 30003187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003187 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003187 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGCRQL1AES100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution ICP-AES CRQL 1 : Être, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10 ; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni à 40 ans ; Co, V à 50 ; Sb, Zn à 60 ; Fe à 100 ; Al, Ba @ 200 μg/mL dans une solution de HNO3 à 5 %, traité à l'acide tartrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL