Learn More
Solution CRQL ICP-AES 2 : Ca, K, Mg, Na à 5000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003090 100 mL 100mL
30002936 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003090 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGCRQL2AES100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution CRQL ICP-AES 2 : Ca, K, Mg, Na à 5000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL