Learn More
ICP, Étalon multi-éléments ICP-MS (19 éléments) dans de l’acide nitrique à 5 % (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11419079 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419079 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11419079 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ICP19A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    573.51€ / 100mL
    Économisez 76.49€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Fabriqués à partir de métaux ou de sels ultra-purs dosés par titration et ICP-MS avant leur fabrication
  • Norme ISO/IEC 17025 pour les essais des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (INAB Ref : 264T)
  • ISO/IEC 17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (INAB Réf. : 265C)
  • ISO/IEC 17025 pour l'étalonnage de la température dans la plage de -196 °à +1200 °C (réf. INAB : 265C)
  • Mesure de la densité selon la norme ISO/IEC 17025 (réf. INAB : 264T) à l’aide d’un tube en U oscillant et de la pycnométrie de Bingham
  • ISO/IEC 17025 pour certains titrages complexométriques (INAB Réf. : 264T)
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans une salle blanche hautement contrôlée (ISO 7) environnement, en utilisant de l'eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d'étalons de spectrométrie de masse), des acides triplement distillés et des bouteilles pré-nettoyées triplement lixiviées.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence ’certifiés (MRC) distincts, ce qui garantit une double traçabilité du produit. NIST Normes, lorsqu'elles sont disponibles.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées conformément aux directives Eurachem/CITAC et rapportées sous forme d'incertitudes élargies au niveau de confiance de 95 %.
  • Norme multi-éléments (19 éléments) :
  • InstructionsConcentration
    Aluminium (Al)100 μg/mL (ppm)
    Baryum (Ba)5 μg/mL  (ppm)
    Béryllium (Be)1 μg/mL  (ppm)
    Bismuth (Bi)200 μg/mL  (ppm)
    Bore (B)15 μg/mL  (ppm)
    Cadmium (Cd)20 μg/mL  (ppm)
    Chrome (Cr)25 μg/mL  (ppm)
    Cobalt (Co)20 μg/mL  (ppm)
    Cuivre (Cu)30 μg/mL  (ppm)
    Gallium (Ga)150 μg/mL  (ppm)
    Indium (In)200 μg/mL  (ppm)
    Fer (Fe)15 μg/mL  (ppm)
    Plomb (Pb)200 μg/mL  (ppm)
    Manganèse (Mn)5 μg/mL  (ppm)
    Nickel (Ni)50 μg/mL  (ppm)
    Argent (Ag)50 μg/mL  (ppm)
    Strontium (Sr)1 μg/mL  (ppm)
    Thallium (Tl)40 μg/mL  (ppm)
    Zinc (Zn)20 μg/mL  (ppm)
Spécification
Description Matrice : 5 % HNO₃
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Multi-element
Forme physique Liquide
Concentration Concentrations mixtes de chaque élément
Technique ICP, ICP-MS, AA, Chromatographie ionique, XRF, Mesure des cations
Élément Multi-éléments
Quantité 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid