Learn More
ICP, ICP-MS Multi Element Standard dans de l’acide nitrique à 2 à 5 % (15 éléments), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11469079 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469079 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11469079 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ICP15A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    869.94€ / 100mL
    Économisez 70.06€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Fabrication à partir de métaux ou de sels ultra-purs
  • Les matières premières utilisées sont dosées par titration et ICP-MS
  • Étalons distincts utilisés pour contrôler ou étalonner la titration/ICP-MS
  • Fabriqués gravimétriques à l’aide d’un bilan massique
    • 100 % moins de la somme de toutes les impuretés
  • ISO/CEI 17025
    • Pour tester les normes ICP/ICP-MS à l’aide du système ICP-MS
    • Pour l’étalonnage des balances de laboratoire
    • Pour l’étalonnage de la température de -90 à 650°C
    • Pour la mesure de la densité à l’aide d’un tube en U oscillant et d’une pycnométrie Bingham
    • Pour certaines titrations complexométriques
  • Conforme GHS/OSHA, REACH
  • Produit dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé à l’aide d’eau ultra-pure, d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage
  • Toutes les incertitudes de mesure calculées selon les directives Eurachem/CITAC et déclarées à un niveau de confiance de 95 %
Spécification
Conditionnement PEHD Triple-lixiviation
Noms d’analytes ou de composants 100 μg/mL each of aluminum, barium, calcium cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, manganese, sodium, nickel, lead, titanium, zinc
Forme physique Liquide
Technique ICP, ICP-MS, AA, Chromatographie ionique, XRF, Mesure des cations
Numéro UN 1760
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
Élément Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Solvent or Matrix 2 à 5 % HNO3
Quantité 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt carbonate, nitric acid