Learn More
Norme d'étalonnage 5 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit 15658275 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658275 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15658275 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLMS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.08€
    203.45€ / 125mL
    Économisez 43.63€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Plus10μg/ml
Bi10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Mg10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
U10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Multi-Element Solution 5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 125 ml
Qualité ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chaque composant à 10 μg/ml dans 2 % de HNO3 :
Béryllium
Bismuth
Cérium
Cobalt
Indium
Plomb
Magnésium
Nickel
Uranium
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire