Learn More
Solution CRQL ICP-MS 2 : Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20 ; Se @ 50; Ba @ 100 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. Acide tartrique, VHG™
Description
Solution CRQL ICP-MS 2 : Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20 ; Se @ 50; Ba @ 100 μg/mL dans une solution de HNO3 à 5 %, traité à l'acide tartrique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7439-92-1, 7439-96-5 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Antimony 20 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Barium 100 μg/mL |