Learn More
Étalon interne ICP-MS : Tb à 100 µg/mL dans HNO3 à 2 %, VHG™
Code produit 17992116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992116 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992116 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLISTB100100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Étalon interne ICP-MS : Tb à 100 µg/mL dans HNO3 à 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
CAS 7440-27-9
Noms d’analytes ou de composants Terbium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Tb
Concentration 100 μg/ml
Synonyme Terbium ingot, Terbium foil
Formule InChI InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
Nom IUPAC terbium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 158.925
Quantité 100 mL
Poids de la formule 158,925 g/mol