Learn More
Étalon interne ICP-MS : Y à 100 µg/mL dans HNO₃ à 2 %, VHG™
Description
Étalon interne ICP-MS : Y à 100 ug/mL dans 2 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Yttrium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Y |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Synonyme | Y |
| Formule InChI | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| Nom IUPAC | yttrium |
| Afficher plus |