Learn More
Solution de configuration ICP-MS KED : Co à 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L dans 1 % de HNO3, VHG™
Description
Solution de configuration ICP-MS KED : Co à 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L dans 1 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium/Cobalt |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cerium/Cobalt |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 1 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL |