Learn More
Solution de réglage P/A ICP-MS 1 : As, Be, Cd, Zn à 20 μg/mL ; Mg, Ni, Pb à 10 μg/mL ; Al, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V à 5 μg/mL ; Y, Yb à 2,5 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17959249
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17959249 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 17959249 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLAGPATSOL1100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution de réglage P/A ICP-MS 1 : As, Be, Cd, Zn à 20 μg/mL ; Mg, Ni, Pb à 10 μg/mL ; Al, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V à 5 μg/mL ; Y, Yb à 2,5 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
CAS 7440-64-4, 7440-65-5, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-47-3
Noms d’analytes ou de composants Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ytterbium 2.5 μg/mL/Yttrium 2.5 μg/mL/Aluminium 5 μg/mL/Barium 5 μg/mL/Bismuth 5 μg/mL/Chromium 5 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Copper 5 μg/mL/Indium 5 μg/mL/Lithium 6 5 μg/mL/Lutetium 5 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Strontium 5 μg/mL/Thallium 5 μg/mL/Thorium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Vanadium 5 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Beryllium 20 μg/mL/Cadmium 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.