Learn More
Solution de configuration ICP-MS : Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L dans 1 % de HNO3, VHG™
Description
Solution de configuration ICP-MS : Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L dans 1 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Iron 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL |