Learn More
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 1A (concentré) : 7Li, Co, Y, Ce, Tl à 10 ug/mL dans 1 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Code produit 30003094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003094 500 mL 500mL
30003105 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003094 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLMSTNG5CONC500
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 1A (concentré) : 7Li, Co, Y, Ce, Tl à 10 ug/mL dans 1 % HNO3, 0,5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
CAS 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Yttrium 9.99 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.02 μg/mL/Lithium 10.02 μg/mL/Thallium 10.04 μg/mL