Learn More
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 2 (concentré) : Be, Mg, Co, In, Ce, Pb à 10 ug/mL dans 1 % HNO3, VHG™
Description
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 2 (concentré) : Be, Mg, Co, In, Ce, Pb à 10 ug/mL dans 1 % HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL |