Learn More
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 3 (concentré) : 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U à 10 ug/mL dans 5 % HNO3, VHG™
Code produit 30003172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003172 100 mL 100mL
30003190 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30003172 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLMSTNG3Z100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 3 (concentré) : 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U à 10 ug/mL dans 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 7 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Terbium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL