Learn More
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U à 10 ug/L dans 2 % HNO3, VHG™
Code produit 17907929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17907929 500 mL 500mL
30003017 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17907929 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLMSTNG6500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U à 10 ug/L dans 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-69-9
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 9.99 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10.01 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Barium 10.03 μg/L/Bismuth 10.03 μg/L/Cerium 10.03 μg/L/Uranium 10.03 μg/L/Lead 10.06 μg/L/Magnesium 10.06 μg/L