Learn More
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U à 10 ug/L dans 2 % HNO3, VHG™
Description
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U à 10 ug/L dans 2 % HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-69-9, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique dilué |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 10 μg/L/Beryllium 10 μg/L/Bismuth 10 μg/L/Cerium 10 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10 μg/L/Lead 10 μg/L/Lithium 10 μg/L/Magnesium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L |