Learn More
Solution de réglage ICP-MS : Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th à 250 ug/L dans 2 % HNO3, VHG™
Description
Solution de réglage ICP-MS : Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th à 250 ug/L dans 2 % HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-92-1, 7440-29-1, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-74-6 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 250 μg/L/Lead 250 μg/L/Thorium 250 μg/L/Barium 250.1 μg/L/Beryllium 250.1 μg/L/Indium 250.1 μg/L/Cobalt 250.2 μg/L/Magnesium 250.2 μg/L/Thallium 250.2 μg/L |