Learn More
Solution de réglage ICP-MS : Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L ; Ba à 10 µg/L dans 2 % de HNO3, VHG™
Description
Solution de réglage ICP-MS : Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L ; Ba à 10 µg/L dans une solution de HNO3 à 2 %
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 1 μg/L/Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Indium 1 μg/L/Iron 1 μg/L/Lead 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thorium 1 μg/L/Uranium 1 μg/L/Barium 10.01 μg/L |