Learn More
Solution de réglage ICP-MS : Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y à 1 ug/L dans 2 % HNO3, VHG™
Description
Solution de réglage ICP-MS : Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y à 1 ug/L dans 2 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Lithium 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thallium 1 μg/L/Yttrium 1 μg/L |