Learn More
Solution de réglage ICP-MS I : Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y à 10 ug/mL dans 2 % HNO3 / 5 % HCl, VHG™
Code produit 30003162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003162 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30003162 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLPETSOL1100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution de réglage ICP-MS I : Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y à 10 ug/mL dans 2 % HNO3 / 5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Noms d’analytes ou de composants Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3/HCl
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1 μg/mL/Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Cobalt 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Rhodium 1 μg/mL/Thallium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL/Yttrium 1 μg/mL