Learn More
Solution étalon ICP-MS Tuning pour HP™, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ICP-MS Tuning Standard solution for HP™ |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00240453 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Specpure |