Learn More
Norme d'étalonnage des instruments ICP-OES 4 : Comme, Tl @ 100 μg/mL ; Cd, Pb, Se à 50 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme d'étalonnage des instruments ICP-OES 4 : Comme, Tl @ 100 μg/mL ; Cd, Pb, Se à 50 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL |