Learn More
Norme de vérification des instruments ICP-OES 3 : K, P, S à 100 μg/mL ; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc à 20 μg/mL dans HCl à 5 %, VHG™
Description
Norme de vérification des instruments ICP-OES 3 : K, P, S à 100 μg/mL ; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc à 20 μg/mL dans HCl à 5 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| CAS | 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7, 7440-02-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HCl |
| Quantité | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL |