Learn More
Configuration standard multi-éléments ICP-OES : Comme K à 50 μg/mL ; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/mL ; Ba, Mg @ 1 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Description
Configuration standard multi-éléments ICP-OES : Comme K à 50 μg/mL ; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/mL ; Ba, Mg @ 1 μg/mL dans 2 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7439-95-4, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-02-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL/Arsenic 50 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |