Learn More
Solution d'étalonnage de la vague ICP-OES VIS : K à 50 μg/mL ; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/mL ; Ba, Ca @ 1 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17931416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931416 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931416 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGISUPEVIS250
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution d'étalonnage de la vague ICP-OES VIS : K à 50 μg/mL ; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/mL ; Ba, Ca @ 1 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-23-5
Noms d’analytes ou de composants Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1 μg/mL/Calcium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Sodium 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Potassium 50 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.