Learn More
STEMCELL Technologies IDE1
Code produit. 17100082
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 17100082
Marque: STEMCELL Technologies 72512
Activin/BMP/TGF-β pathway activator
  • Inducer of definitive endoderm 1 (IDE1) induces differentiation of mouse or human pluripotent stem cells (PSCs) by activating SMAD2 phosphorylation and NODAL expression (Borowiak et al.) At EC50 = 125 nM, SOX17 expression was induced in mouse ES cells
  • Induces differentiation of mouse or human ES cells to definitive endoderm in the absence of Activin A, NODAL, or feeder cells (Borowiak et al.)
Spécification
CAS 1160927-48-9
Quantité 1 mg
Formule moléculaire C15H18N2O5
Pureté ≥95%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.