Learn More
Idéalisib, Mikromol
Code produit 30460861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30460861 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460861 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3789.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Idéalisib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Idelalisib
CAS 870281-82-6
Noms d’analytes ou de composants Idelalisib
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H18 F N7 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme GS-1101, Idelalisib, CAL-101
Formule InChI InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES FC1=CC=CC(N=C([C@@H](NC2=C(N=CN3)C3=NC=N2)CC)N4C5=CC=CC=C5)=C1C4=O
Nom IUPAC 5-fluoro-3-phényl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone
Poids moléculaire (g/mol) 415.4