Learn More
Idoxuridine, Mikromol™
Beskrivelse
Idoxuridine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Idoxuridine |
| CAS | 54-42-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Idoxuridine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H11 I N2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Idoxuridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O |
| Nom IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione |
| Show More |