Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification générale IDXPERT™ et LABXPERT™
Code produit. 11851633
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Blanc, Rouge
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Dimensions (impériale):
30 ft x 1,5 po
30 ft x 1 po
30 pi x 0,5 po (L x l)
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11851633
Marque: Brady™ 142322
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT. Les étiquettes d’identification générale Brady™ sont fabriquées à partir d’un film de vinyle doté d’un adhésif permanent.
  • Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT
  • Disponible dans plusieurs couleurs et dimensions
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description Surface compatible : revêtue de poudre, rugueuse, lisse et texturée
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Basse température
Couleur Blanc, Bleu
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-595)
Type de produit Étiquettes IDXPERT et LABXPERT
À utiliser avec (application) Identification de panneaux, identification de voix / données, identification générale et industrielle, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimante iDXPERT et étiqueteuse LabXpert
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 30 ft x 1 po
Dimensions (métrique) 9,1 m x 25,4 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Longueur (impériale) 30 ft
Longueur (métrique) 9,14 m
Largeur (métrique) 25,40 mm
Largeur (impériale) du rouleau 1 in