Learn More
Ifenprodil tartrate, MedChemExpress
Code produit. 16411617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16411617
Marque: Medchem Express HY12882A
MedChemExpress Ifenprodil tartrate is a typical noncompetitive NMDA receptor antagonist. Ifenprodil tartrate exerts high affinity at NR1A/NR2B receptors (IC50=0.34 μM) over 400-fold than at NR1A/NR2A receptors (IC50=146 μM). Ifenprodil tartrate inhibits GIRK (Kir3), reduces inward currents through the basal GIRK activity. Ifenprodil tartrate has the potential to be a cerebral vasodilator.
Ifenprodil tartrate is a typical noncompetitive NMDA receptor antagonist. Ifenprodil tartrate exerts high affinity at NR1A/NR2B receptors (IC50=0.34 μM) over 400-fold than at NR1A/NR2A receptors (IC50=146 μM). Ifenprodil tartrate inhibits GIRK (Kir3), reduces inward currents through the basal GIRK activity. Ifenprodil tartrate has the potential to be a cerebral vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ifenprodil tartrate
CAS 23210-58-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27NO2.1/2C4H6O6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 500 mg/mL (1248.47 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=C(O)C=C1)C(C)N(CC2)CCC2CC3=CC=CC=C3.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[1/2]
Poids moléculaire (g/mol) 400.49
Poids de la formule 400.49
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.