Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain
Code produit. 15561767
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15561767 10 x 96 tests 10 pièces
15531767 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15561767 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS228TEN
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IFN-gamma humain
  • Anticorps monoclonal anti-IFN-gamma humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’IFN-gamma humain lyophilisé, 200 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
The Human Interferon gamma (Hu IFNγ) ELISA quantitates Hu IFNγ in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IFNγ. Principle of the method The Human IFNγ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01579
Plage de dosage 1,6-100 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,99 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3458
Symbole de gène(s) IFG, IFI
Coefficient de variation inter-dosage 5.7%
Coefficient de variation intra-dosage 4.5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interféron immunitaire, IFG
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche