Learn More
Ifosfamide, Mikromol™
Code produit 18070860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18070860 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18070860 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0292.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ifosfamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ifosfamide
CAS 3778-73-2
Noms d’analytes ou de composants Ifosfamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Nom IUPAC N,3-bis(2-chloroéthyl)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 261.09
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260,0248 g/mol