Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA non revêtu IgA humaine
Code produit. 15500957
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15500957
Marque: Invitrogen™ 885060088
Includes
  • Concentrat d’anticorps de capture
  • Concentrat d’anticorps de détection
  • Contrôle d’isotype IgA humaine (standard), lyophilisé, 50 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
  • Concentrat de tampon de dosage A (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
  • Plaque à 96 puits incluse avec le produit réf.se termine par des suffixes -22, -76, -86
Pour la détection quantitative de l’IgA humaine.
Le kit ELISA non revêtu de l’immunoglobuline A (IgA) humaine contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IgA humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’isotype d’un anticorps primaire et l’application dans laquelle il est utilisé peuvent entraîner une coloration de fond. Le bruit de fond des anticorps primaires peut être causé par la liaison aux récepteurs Fc sur les cellules cibles ; par des interactions non spécifiques avec les protéines cellulaires, les glucides et les lipides ; ou par autofluorescence cellulaire. Les anticorps de contrôle d’isotype peuvent agir comme des contrôles négatifs pour aider à différencier le signal de fond non spécifique du signal d’anticorps spécifique, car ils n’ont aucune spécificité pertinente pour un antigène cible. Bien que les contrôles d’isotypes soient les plus couramment utilisés dans la cytométrie en flux, ils sont utiles dans d’autres applications telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), l’immunohistochimie et les déplacements de gel. Les contrôles d’isotypes doivent correspondre aux espèces d’anticorps primaires et à l’isotype afin que le niveau de coloration spécifique par l’anticorps primaire puisse être déterminé avec précision. En cas d’utilisation d’anticorps primaires marqués directement, le contrôle d’isotype fonctionne mieux s’il est conjugué avec le même marquage que l’anticorps de test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 1,6-100 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,6 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Serum
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3493, 3494
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Avec pré-titration ; anticorps conjugué avec HRP, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline A
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche