Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IgA de souris
Code produit. p-7230821
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15425283
Marque: Invitrogen™ EMIGA
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’immunoglobuline de souris (IgA de souris) quantifie la présence d’IgA de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de la souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence d’IgA de souris naturelles et recombinantes. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour IgA de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IGA, qui se trouve principalement sous forme de dimère par association de la chaîne J, se trouve dans les sécrétions muqueuses, mais pas dans le plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion S/O
Plage de dosage 2,05-500 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,5 ng
Plage d’étalonnage 1,5 ng/ml à 500 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’IgA de souris Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) S/O
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme S/O
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min