Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IgE de souris
Code produit. 15405293
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15405293
Marque: Invitrogen™ EMIGHE
ELISA
The Mouse Immunoglobulin E (Ms IgE) ELISA quantitates Ms IgE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IgE. Principle of the method The Mouse IgE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IgE est l’une des cinq classes d’immunoglobulines présentes chez les mammifères. Les monomères sont composés de deux chaînes lourdes (epsilon), avec quatre domaines constants de type 4 lg, et deux chaînes légères. L’IgE joue un rôle essentiel dans l’hypersensibilité de type I (réactions allergiques telles que le rhume des foins, l’asthme, l’urticaire, le choc anaphylactique) en se liant aux récepteurs Fc sur les basophiles et les mastocytes. La réticulation des IgE liées aux récepteurs Fc induit une dégradation des mastocytes et des basophiles qui favorisent les manifestations allergiques. L’IgE est également importante fonctionnellement pour l’immunité contre les parasites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion S/O
Plage de dosage 0,137-100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,14 ng
Plage d’étalonnage 0,14 ng/ml à 100 ng/ml
Description Kit ELISA IgE, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, autres protéines, famille de protéines, méthode de détection colorimétrique, dosage immunoenzymatique conçu pour la quantification et la détection des IgE dans les échantillons
Substances à analyser détectables Souris IgE
Doser 96
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte l’IgE chez la souris. Autres espèces non encore déterminées.
Type de substrat Analyse TMB
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) S/O
Espèces hôtes Souris
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes 96-puits préenduites d‘insuline anti-souris, étalon d’IgE recombinante lyophilisée de souris, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2M, diluant de dosage (5X concentré b
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme S/O
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min