Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IgE de souris eBioscience™ Kit
Code produit. 15530907
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 15530907
Marque: Invitrogen™ 885046077
Includes
  • Concentrat d’anticorps de capture
  • Concentrat d’anticorps de détection
  • Contrôle d’isotype IgE de souris (standard), lyophilisé, 500 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
  • Concentrat de tampon de dosage A (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Streptavidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
  • Plaque à 96 puits incluse avec le produit réf.se termine par des suffixes -22, -76, -86
Kit ELISA non revêtu
Le kit ELISA non revêtu d’immunoglobuline E de souris (IgE) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IgE murine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IgE est l’une des cinq classes d’immunoglobulines présentes chez les mammifères. Les monomères sont composés de deux chaînes lourdes (epsilon), avec quatre domaines constants de type 4 lg, et deux chaînes légères. L’IgE joue un rôle essentiel dans l’hypersensibilité de type I (réactions allergiques telles que le rhume des foins, l’asthme, l’urticaire, le choc anaphylactique) en se liant aux récepteurs Fc sur les basophiles et les mastocytes. La réticulation des IgE liées aux récepteurs Fc induit une dégradation des mastocytes et des basophiles qui favorisent les manifestations allergiques. L’IgE est également importante fonctionnellement pour l’immunité contre les parasites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 4-250 ng/ml
Sensibilité du dosage 4 ng
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 380792
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 20 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline E
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min