Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Tous les produits Proteintech ProduitsSpécification
Spécification
| Antigène | IgG(H+L) |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Conjugué | HRP |
| Formule | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Espèces hôtes | Goat |
| Méthode de purification | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Quantité | 1 mL |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Rabbit |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Afficher plus |