Learn More
IgG(H+L) Rabbit anti-Goat, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Tous les produits Proteintech ProduitsSpécification
Spécification
| Antigène | IgG(H+L) |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Conjugué | AMCA |
| Formule | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Méthode de purification | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Quantité | 200 μL |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Goat |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Afficher plus |