Learn More
IgG (H+L) Rabbit anti-Goat, Rhodamine, Polyclonal, Proteintech
Code produit 17264916 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μL
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17264916 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17264916 Fournisseur Proteintech Code fournisseur SA000074200UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Concentration 0.6 mg/mL
Conjugué Rhodamine
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 200 μL
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Goat
Forme Liquid
Isotype IgG