Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour IgM humain eBioscience™
Code produit. 15541647
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15541647 96 dosages 96 tests
15571647 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15541647 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS2098
Edge
Includes
Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IgM humaine
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de l’immunoglobuline M humaine (Hu IgM) permet de quantifier la Hu IgM dans le sérum, le plasma ou le surnageant de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement les IgM humains naturels et recombinants.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IgM humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 15,6-1,000 ng/ml
Sensibilité du dosage 1 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3507
Coefficient de variation inter-dosage 3.2%
Coefficient de variation intra-dosage 5.1
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline M
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche