Learn More
Invitrogen™ IL-10 Equine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EEIL10X10
2856.81 EUR valable jusqu'au 2023-09-23
Utilisez le code promo "21498" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 17894050
  • 4285.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-10-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Description
The Equine Interleukin-10 (Eq IL-10) ELISA quantitates Eq IL-10 in equine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Eq IL-10. Principle of the method The Equine IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine-10 est une cytokine pléiotropique qui joue un rôle important de régulateur de la fonction des cellules lymphoïdes et myéloïdes. Chez l’homme, les cellules T sanguines périphériques CD8(+) activées produisent l’IL-10 à l’aide de cellules T clones auxiliaires CD4(+). En raison de la capacité de l’IL-10 à bloquer la synthèse des cytokines et plusieurs fonctions cellulaires accessoires des macrophages, cette cytokine est un puissant suppresseur des fonctions effectrices des macrophages, des cellules T et des cellules NK. En outre, l’IL-10 participe à la régulation de la prolifération et de la différenciation des cellules B, des mastocytes et des thymocytes. La structure primaire de l’IL-10 humaine a été déterminée par clonage de l’ADNc codant la cytokine. La protéine correspondante produit 160 amino-acides de masse moléculaire prédite de 18,5 kDa. Selon sa structure primaire, l’IL-10 appartient à la famille de cytokines à quatre hélices a. En solution, l’IL-10 humaine est un homodimère dont la masse moléculaire apparente est de 39 kDa. Bien qu’elle contienne un site de glycosylation à liaison N, cette protéine manque de glucides détectables. Par conséquent, la protéine recombinante exprimée dans l’E. coli conserve toutes les activités biologiques connues. Le gène IL-10 humain se trouve sur le chromosome 1 et n’apparaît qu’en une seule copie dans le génome. L’IL-10 humaine présente une forte homologie de séquence d’ADN et d’amino-acides avec l’IL-10 de souris et un cadre de lecture ouvert dans le génome du virus d’Epstein-Barr, BCRF1, qui partage de nombreuses activités biologiques de la cytokine cellulaire et pouvant, ainsi, jouer un rôle dans l’interaction hôte-virus. Les propriétés immunosuppressives de l’IL-10 suggèrent une possible utilisation clinique de l’IL-10 dans la suppression des rejets de greffes après des transplantations d’organes. De surcroît, l’IL-10 peut exercer de fortes activités anti-inflammatoires.
Spécification
Spécification
Q28374
90 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Plasma, Surnageant
10 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
100034187
< 12%
Solution d’arrêt, Chromogène, Concentrat de diluant de dosage, Tampon de lavage, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, SAV-HRP
10 x 96 tests
Immunologie
2°C à 8°C
Cheval
4 heures 45 min
0,102 à 25 ng/ml
90 pg/ml à 25 ng/ml
Biotine
Cytokines & récepteurs
La paire d’anticorps ELISA sandwich détecte l’IL-10 équine.
Cheval
Lecteur de microplaques colorimétriques
IL10
< 10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
IL-10
1 heures 20 min