Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-20 humaine
Code produit. p-7230867
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15495033
Marque: Invitrogen™ EHIL20
ELISA
The Human Interleukin 20 (Hu IL-20) ELISA quantitates Hu IL-20 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-20. Principle of the method The Human IL-20 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les cytokines qui émettent des signaux par les récepteurs de classe II forment une famille distincte qui comprend les interférons et lʼinterleukine 10 (IL-10). Lʼidentification récente de plusieurs homologues IL-10 a défini une sous-famille de cytokine incluant AK155, IL-19, IL-20, IL-22 et IL-24. L’IL-20 appartient à la famille IL-10 et joue un rôle dans lʼinflammation de la peau et le développement des cellules hématopoïétiques. Peu dʼinformation a été obtenue sur ses autres fonctions biologiques et ses implications cliniques. Ces cytokines affichent des activités pro-inflammatoires dans différents tissus, y compris la peau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9NYY1
Plage de dosage 2,05-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 1 pg/ml
Plage d’étalonnage 1 pg/ml à 500 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’IL-20 humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 50604
Symbole de gène(s) IL-20,IL10D,ZCYTO10
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme UNQ852/PRO1801, IL-20, IL10D, ZCYTO10 dia.int.
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min