missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-22 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Code produit. 15914264
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15914264

Marque: Invitrogen™ EPX01B12047901

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Simplex pour IL-22 humain ProcartaPlex mesure la protéine IL-22. Il est conçu pour être utilisé avec d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panneau multiplex faisant appel à la technologie Luminex xMAP pour détecter / quantifier des protéines.

Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.

À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex

Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes du dosage ELISA sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.

Plus de résultats par échantillon — mesure les cibles de protéine multiples simultanément dans un seul échantillon de 25 – 50 µl

Technologie Luminex bien établie — Plate-forme de multiplexage luminex largement référencée pour la détection et la quantification des protéines

Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées d’au plus 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 – 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire (SCC) et d’autres liquides corporels.

Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.

La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.

Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Type de microbilles IL-22 [76]
Sensibilité du dosage Moins de 15%
Plage de dosage Comme déterminé pour le lot 1 : 31,74 à 130 000 pg/ml
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression interleukine 22
Alias de gène IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18
Identification génétique (Entrez) 50616
Symbole de gène(s) IL22
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Interleukine-22
Sous-type de protéine IL-22, cytokine Zcyto18, facteur inductible dérivé des lymphocytes T lié à l’IL-10, IL-TIF
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
ID UniProt Q9GZX6
Contenu et stockage
  • 1 flacon de microbilles de capture (50 X)
  • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50 X)
  • 2 flacons de mélange étalon humain A (lyophilisé)
  • Conservez entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Oncology, Neurobiology, Toxicology
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis