Learn More
Invitrogen™ Human IL-29 (IFN lambda 1) Uncoated ELISA Kit
Code produit. 15581097
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15581097
Marque: Invitrogen™ 88729688
ELISA
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 29 humaine (IFN lambda 1) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-29 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IFN-lambdas constitute a novel family of interferons that mediate the induction of anti-viral protection in a wide variety of cells. There are three members in this family, namely lambda1, lambda2, and lambda3, which are also known as IL-29, IL-28A, and IL-28B, respectively. Similar to type I IFNs, IFN-lambdas activate an intracellular signaling to promote gene expression. IFN-lambdas mediate their anti-viral protection through a class II cytokine receptor complex composed of two essential receptor proteins, CRF2-12/IFN-lambdaR1, which is unique to IFN-lambdas, and CFR2-4/IL-10R2, which is shared with IL-10, IL-22, and IL-26 receptors. The IFN-lambdas, IL-28 and IL-29, have recently been reported to prime dendritic cells to induce proliferation of Foxp3-bearing regulatory T cells. DCs that differentiate in response to IFN-lambdas express high levels of class I and II MHC gene products, but low levels of costimulatory molecules. Moreover, these cells can specifically induce IL-2-dependent proliferation of CD4+CD25+FOXP3+ T cells with contact-dependent suppressive activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q8IU54
Plage de dosage 15.6-1000 pg/mL
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Contenu et stockage Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai Uncoated ELISA Kit
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Serum, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Absorbance Microplate Reader
Alias de gène cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22; BSF-1; IL-4
Identification génétique (Entrez) 282618
Symbole de gène(s) IFNL1
Contenus des kits Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86), Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, Biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant Biotin
Alias de protéines IFN-lambda-1, Cytokine Zcyto21, Interleukin-29, IL-29
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 100 μL, Serum 100 μL, Supernatant 100 μL
Conditions de stockage 2°C à 8°C sauf l’étalon qui doit être stocké à ≤70°C
Synonyme Interleukine-29
Cible IL-29
Heure du test 1 hr 45 min
Durée totale du dosage 24 hr 30 min