missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P05231 |
| Plage de dosage | Lot-specific |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimetric Microplate Reader |
| Identification génétique (Entrez) | 3569 |
| Symbole de gène(s) | Il6 |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Quantité | 10 x 96 tests |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu