Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-6 pour souris eBioscience™ Kit
Code produit. 12364003
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 12364003
Marque: Invitrogen™ 88706488
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Anticorps de capture : Anticorps purifié et prétitré
  • Anticorps de détection. Anticorps prétitré et conjugué à la biotine
  • Standard. Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
  • 10Tampon de revêtement X. Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture
  • Diluant ELISA/ELISPOT 5X. Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
  • Enzyme. Avidine HRP prétitrée
  • Substrat. Solution TMB 1X
Kit ELISA non revêtu
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-6 (IL-6) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-6 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08505
Plage de dosage 4-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16193
Symbole de gène(s) IL-21
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-6
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min